Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ PTFE-Schläuche
Ideal für chemische Transfers und pharmazeutische Prozesse
425.00 € - 560.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäisches Arzneibuch;FDA;3 A;NSF-51;ADCF;NSF-61;USP;Nicht-DEHP;Nicht-Phthalat
Beschreibung Das flexibelste Fluorpolymer.
Autoklavierbar Ja
Material PTFE
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15427793
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
96000-08
6.4 mm
425.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15447793
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
96000-12
4.8 mm
431.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11725898
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
96000-06
4 mm
560.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das flexibelste Fluorpolymer.
  • Exzellente chemische Kompatibilität.
  • Durchscheinend.
  • Zertifizierung: FDA-konform.
  • Temperaturbereich: -450 bis +550 °F (-268 bis +288 °C).
  • Sterilisierung: Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft sterilisieren.
Spezifikation
Spezifikation
Europäisches Arzneibuch;FDA;3 A;NSF-51;ADCF;NSF-61;USP;Nicht-DEHP;Nicht-Phthalat
Ja
50 ft.
Chemische Transfer- und pharmazeutische Prozesse.
−267 °C
Exzellente chemische Kompatibilität.
Durchscheinend
287 °C
Das flexibelste Fluorpolymer.
PTFE
15.2 m
−450 °F
50 ft./Pk.
Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft sterilisieren.
550 °F