Learn More
WTW™ COD-Testkits (Chemischer Sauerstoffbedarf)
Artikelnummer. 11757105
Change view
Click to view available options
Bereich:
13 bei 20 °C
20 bis 1500 mg/l
200 bis 15000 mg/l
25 bis 1500 mg/l
300 bis 3500 mg/l
4 bis 5 bei 25 °C
6 bei 20 °C
9 bei 20 °C
Packungsgröße:
0.75 Kilogramm
25 Stück
400 Milliliter
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich unitSize
11757105 20 bis 1500 mg/l 25 Stück
11761043 13 bei 20 °C 0.75 Kilogramm
10281642 13 bei 20 °C 25 Stück
11727315 25 bis 1500 mg/l 25 Stück
10396363 25 bis 1500 mg/l 25 Stück
11774725 300 bis 3500 mg/l 25 Stück
11764725 9 bei 20 °C 25 Stück
10549531 6 bei 20 °C 25 Stück
11791073 6 bei 20 °C 25 Stück
11747105 4 bis 5 bei 25 °C 400 Milliliter
11767105 200 bis 15000 mg/l 400 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11757105 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 251991
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Das Chlordioxid-Reagenzien-Testkit gewährleistet genaue Testergebnisse für den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB).
  • Verschiedene Geräte zur Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)
  • Sichere Bestimmung des CSB in Wasser
  • Reagenztest-Kit für Chlordioxid (ClO<sub>2</sub>)
  • Für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, Oberflächenwasser
  • Für PhotoLab&reg; S6, PhotoLab&reg; S12, PhotoLab&reg; Spectral, spectroFlex Photometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, Oberflächenwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 90
Bereich 20 bis 1500 mg/l
Typ Testkit mit Zink (Zn) als Reagenz
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD2 TC (MR)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält kaliumdichromat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate