Learn More
Brady™ Chemikalienbeständige Kryogene Polypropylen-Laboretiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17838424
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,5 x 1 in.
0,6 x 1,3 in.
0,75 x 1 in.
1 x 1,5 in.
1,5 x 1,9 in.
2 x 0,25 in.
Höhe (metrisch):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Höhe (metrisch) unitSize
17838424 0,75 x 1 in. 19,05 mm 250 Stück
17861519 0,5 x 1 in. 12,7 mm 500 Stück
17868104 0,6 x 1,3 in. 15,24 mm 250 Stück
17878364 1 x 1,5 in. 25,4 mm 250 Stück
17858404 1,5 x 1,9 in. 38,1 mm 100 Stück
17858324 2 x 0,25 in. 50,8 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17838424 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173497
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen ist ideal geeignet für allgemeine Barcode-Anwendungen und widersteht flüssigem Stickstoff, Autoklavieren und anderen rauen Umgebungen.
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Eignet sich ideal für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • Betriebstemperatur von -80 °C bis 70 °C (-112 °F °bis 158 °F)
  • Hergestellt aus B-7425 Polypropylen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polypropylen
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gerätekennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Temperaturanzeigenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 0,75 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 19,05 mm
Alternate Part Number M6-18-7425