missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Chemikalienbeständiges Polypropylen-Etikettenband für BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker

Artikelnummer. 30058032
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch):
101.60 mm (B) x 45.72 m (L)
28.58 mm (B) x 45.72 m (L)
57.15 mm (B) x 45.72 m (L)
Packungsgröße:
1 Rollen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) unitSize
30058032 57.15 mm (B) x 45.72 m (L) 1 Rollen
30058079 101.60 mm (B) x 45.72 m (L) 1 Rollen
30058039 28.58 mm (B) x 45.72 m (L) 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058032 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 176585
Nur noch null auf Lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Erstellen Sie vollfarbige Identifikations- und Barcode-Etiketten, die flüssigem Stickstoff, Autoklavbedingungen und aggressiven Chemikalien standhalten.

  • Tintenstrahlgeeignetes Etikettenmaterial eignet sich ideal für die vollfarbige Laborkennzeichnung von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläsern.
  • Die Etiketten sind temperaturbeständig von -80 °C bis 70 °C.
  • Permanenter Acrylklebstoff haftet fest auf glatten Oberflächen wie Glas, Kupfer und Edelstahl.
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Eingebaut LabelSense™ Die Technologie ermöglicht die Kommunikation zwischen Kartusche und Drucker für schnelle Wechsel, automatische Etiketteneinrichtung und nahtlose Softwareinteraktion.
  • Zur Verwendung mit dem BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker
  • Zum Bedrucken dieses Materials werden Tintenpatronen benötigt. Verwenden Sie die Teilenummern P-CMY-1 und PK-1.

Specifikationer

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Beschreibung Chemikalienbeständiges Polypropylen-Etikettenband für BradyJet J7300 Farbetikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polypropylen
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kälteetikettierung, Allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Laboretikettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) J7300
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Menge 1
Form Rechteck
Größe (metrisch) 57.15 mm (B) x 45.72 m (L)
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,005 in.
Dicke (metrisch) 0.127 mm
Abmessungen (L x B) 45.72 m x 57.15 mm
Länge (angloamerikanisch) 45.72 m
Länge (metrisch) 45.72 m
Breite (angloamerikanisch) 57.15 mm
Breite (metrisch) 57.15 mm
Alternate Part Number JC-2250-7425J
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.