Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsflaschen, ohne Verschluss
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Weithalsflaschen ohne Verschluss eignen sich optimal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Marke:  Kautex™ 2000079213
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.22100kg
Artikelnummer. 10201292
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Description
Description
  • Leicht zu befüllen und zu reinigen
  • Rechteckiger Querschnitt
  • Eingelassenes Kennzeichnungsfeld
  • Drei Verschlussarten sind separat erhältlich
  • UN-Verpackung genehmigt für Feststoffe (gültig mit entsprechenden Verschlüssen)
Anwendung: 
  • Verpackung
  • Versand Proben
  • Transport
  • Aufbewahrung
Specifications
Specifications
2500 ml
122 x 122 x 260 mm
HDPE
Weiß
68.5 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers