Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsflaschen, ohne Verschluss
Artikelnummer. 15901441
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2500 ml
Packungsgröße:
27 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15901441 2500 ml 27 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15901441 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000079213
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Weithalsflaschen ohne Verschluss eignen sich optimal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
  • Leicht zu befüllen und zu reinigen
  • Rechteckiger Querschnitt
  • Eingelassenes Kennzeichnungsfeld
  • Drei Verschlussarten sind separat erhältlich
  • UN-Verpackung genehmigt für Feststoffe (gültig mit entsprechenden Verschlüssen)
Anwendung: 
  • Verpackung
  • Versand Proben
  • Transport
  • Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2500 ml
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 122 x 122 x 260 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 68.5 mm
Material HDPE