Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Hybridpumpe RC 6
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17749868 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
17749868 CEE-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17749868 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20798560
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der RC Die 6 chemistry-HYBRID Pumpe ist eine Kombination aus einer Drehschieberpumpe und einer Chemiemembranpumpe für optimierte Korrosionsbeständigkeit. Die Membranpumpe hält den Ölbehälter unter Vakuum, um den Partialdruck der Lösungsmitteldämpfe unterhalb ihrer Kondensationspunkte zu halten und die Konzentration korrosiver Gase zu reduzieren.
  • Geringere innere Korrosion, selbst bei der Arbeit mit korrosiven Dämpfen
  • Ölwechsel reduzierten sich typischerweise um 90 % oder mehr im Vergleich zu Drehschieberpumpen allein.
  • Wirtschaftlichste Lösung: Im praktischen Betrieb ist eine Kältefalle oft nicht mehr erforderlich.
  • Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 2 x 10-3 mbar
Steckertyp CEE-Stecker
Flussrate 5.9 m3/hr
Pumpentyp Vakuumsystem
Schutzart Gehäuse IP 40
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V