Learn More
Saint-Gobain CHEMWARE CARBOY,PFA CAPACITY 10 LITRES
Auslaufsichere, unzerbrechliche PFA-Ballonflaschen zur Lagerung korrosiver Chemikalien, einschließlich Salzsäure, Salpetersäure und Perchlorsäure. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA-Ballonflaschen reduzieren das Risiko von Glasbruch und verschütteten Lösungsmitteln.
6965.00 € - 7640.00 €
Spezifikation
Enthält Verschluss
Verschlussmaterial PTFE
Innendurchmesser Hals (metrisch) 40.5 mm
Material PFA
Typ Ballonflasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12388238 Unterlagen ansehen Saint-Gobain
D1069731
20 l 7640.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 31-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
12378238 Unterlagen ansehen Saint-Gobain
D1069730
10 l 6965.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 31-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch inert und ultrarein; erfüllt die Kriterien der USP-Klasse VI
  • Niedrigster Ionengehalt aller Fluorpolymere
  • Ideal für die Lagerung während Zwischenphasen der pharmazeutischen und Halbleiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss
40.5 mm
Ballonflasche
PTFE
PFA