missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences CHEMWARE JAR,WITH CAP PFA CAPACITY 120ML
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 mL
120 ml
2000 ml
360 mL
480 mL
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit
- Ultrarein
- Hitzebeständig und für kryogene Temperaturen verwendbar
- Sekundäre innerer Dichtungsaufbau für Sicherheit und Integrität
- Ideal für die Lagerung von Digerierungsproben
- Beständig gegen korrosive Flüssigkeiten, Säuren, Lösungsmittel, empfindliche Reagenzien und Färbelösungen
- Mit großer Öffnung für einen leichten Zugriff und antihaftbeschichteter Oberfläche für einfache Reinigung
- Umfasst ein Feld für die Kennzeichnung auf der Seite der Behälter
- Stapelbar
- Gerändeltes Oberteil für einen sicheren Halt beim einfachen Öffnen und Schließen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 120 ml |
Verschlussmaterial | PFA |
Durchmesser (metrisch) | 66 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2.1 in. |
Höhe (metrisch) | 53,2 mm |
Produkttyp | Jar |
Kapazität (metrisch) | 120 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4.1 oz. |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 8365008 |
Material | PFA |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'