Learn More
Saint Gobain Life Sciences SPRITZFLASCHE ENGHALS PFA 1000ML .
Catalog Number p-8365012
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Enthält die niedrigste Konzentration von Spurenmetallionen aller Fluorpolymere und eignet sich somit ideal für die ultrareinen Anforderungen in der Umweltanalytik. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PF-Enghalswaschflaschen können zum Dispensieren aller Arten von Flüssigkeiten verwendet werden.
  • Eingegossene Messskala
  • Flexible Düse mit 360 ° schwenkbarer Spitze mit kleiner Öffnung für präzises Dispensieren des Inhalts
  • Inert gegenüber allen Chemikalien
  • Auslaufsichere Ausführung
  • Durchsichtig und bruchsicher
  • Leicht zu reinigen, mit Antihaftbeschichtung, langlebige Flexibilität und ausgezeichnete mechanische Festigkeit
Höhe (angloamerikanisch) 6.3 in.
Höhe (metrisch) 158,8 mm
Produkttyp Wash Bottle
Kapazität (metrisch) 100 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3.38 oz.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16.5 mm
Material PFA
Closure Included Ja
Graduated Yes
Öffnung Eng