Learn More
Saint-Gobain Chemware™ Uhrgläser aus PTFE
Zum Wiegen, Kristallisieren und Trocknen
Marke:  Saint-Gobain D1069012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10677925
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Zum Wiegen, Kristallisieren und Trocknen
Chemisch kompatibel mit praktisch allen Industriechemikalien und Lösungsmitteln; Ausnahmen sind geschmolzene Alkalimetalle, Fluor und starke Fluorierungsmittel.
  • Alle Größen sind an dieselbe Kontur angegossen, um das Stapeln zu erleichtern
  • Nicht kontaminierend, nicht haftend
  • Dient auch als Becherdeckel für Chemware PTFE Griffin Messbecher (Serien 05–586–1)
Spezifikation
Spezifikation
11 ml
Rund
Ideal zum Wiegen, Kristallisieren und Trocknen sowie als Becher-Deckel
1.96 Zoll
PTFE
Watch Glass
Für 50-ml-Becher
5 cm