missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chenodeoxycholic Acid 24-Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30006527
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006527 5 mg 5 Milligramm
30003402 2.5 mg 2.50 Milligramm
30003751 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2919105MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 208038-27-1
Summenformel C30H48O10
Molekulargewicht (g/mol) 568.7
Synonym 1-[(3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oate] β-D-Glucopyranuronic Acid;
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES O[C@@H]1C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]([H])([C@H](C)CCC(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)=O)CC4)(C)CC3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chenodeoxycholic Acid 24-Acyl-beta-D-glucuronide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H48O10/c1-14(4-7-21(33)39-28-25(36)23(34)24(35)26(40-28)27(37)38)17-5-6-18-22-19(9-11-30(17,18)3)29(2)10-8-16(31)12-15(29)13-20(22)32/h14-20,22-26,28,31-32,34-36H,4-13H2,1-3H3,(H,37,38)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-/m1/s1
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.