Learn More
Chenodeoxycholic Acid-d5 (Major), TRC
Artikelnummer. 17959189
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17959189 25 mg 25 Milligramm
17918579 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17959189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC29190325MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52840-12-7
Summenformel C24H35D5O4
Molekulargewicht (g/mol) 397.6
Synonym (3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic Acid-d5, (+)-Chenodeoxycholic Acid-d5, 17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholane-3α,7α-diol-d5, Chenodeoxycholic Acid-d5, CDC-d5, Chendol-d5, Chenodiol-d5, Chenocol-d5, Fluibil-d5;
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
SMILES O[C@@H]1C[C@]2([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@]([C@H](C)CCC(O)=O)([H])CC4)(C)CC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chenodeoxycholic Acid-d5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,16D
Formelmasse 397.324
Reinheit (%) >95%