Learn More
CHERP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25389-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883965
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CHERP gene ontology annotations related to this gene include negative regulation of cell proliferation; positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade; release of sequestered calcium ion into cytosol; RNA processing.
Spezifikation
Spezifikation
CHERP
Polyclonal
Unconjugated
CHERP
CHERP, DAN16, DAN26, ERPROT 213 21, SCAF6, SRA1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10523, 27967
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8CGZ0, Q8IWX8
Cherp
CHERP Fusion Protein Ag13428
20 μL
Primary
Human, Mouse