missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHERP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CHERP |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883965
|
Proteintech
25389-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873965
|
Proteintech
25389-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CHERP gene ontology annotations related to this gene include negative regulation of cell proliferation; positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade; release of sequestered calcium ion into cytosol; RNA processing.Spezifikation
CHERP | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8CGZ0, Q8IWX8 | |
10523, 27967 | |
CHERP Fusion Protein Ag13428 | |
Primary | |
-20°C | |
CHERP |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CHERP, DAN16, DAN26, ERPROT 213 21, SCAF6, SRA1 | |
Cherp | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |