Learn More
Heathrow Scientific Gestell für Tiefkühltruhen, Edelstahl
Das Gestell für Tiefkühltruhen ermöglicht die sichere Aufbewahrung von Proben in Ihrem Tiefkühlgerät. Korrosionsbeständige Gestelle aus Edelstahl, die mit gängigen Tiefkühltruhen kompatibel sind.
Marke:  Heathrow Scientific HS2862DA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16320766
  • 71.03 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 24-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gestell für Tiefkühltruhen
  • Das Gestell hat einen Griff für einfachen Transport
  • Die robusten Montagehalterungen gewährleisten, dass die Griffe sicher an Ort und Stelle bleiben und somit leicht zu bedienen sind
  • Eine Verriegelungsstange hält die Röhrchenboxen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Spezifikation
5 x 1
Silber
Röhrchenboxen
Röhrchenboxen
14,1 cm
5
5,5 in.
Unsteril
HS2862DA
40,6 cm
Gestell für Tiefkühltruhen
16 Zoll
5,5 in.
Edelstahl
1 pro St.
14,1 cm
Kiste