Learn More
Heathrow Scientific Gestell für Tiefkühltruhen, Edelstahl
Das Gestell für Tiefkühltruhen ermöglicht die sichere Aufbewahrung von Proben in Ihrem Tiefkühlgerät. Korrosionsbeständige Gestelle aus Edelstahl, die mit gängigen Tiefkühltruhen kompatibel sind.
Marke: Heathrow Scientific HS2862DB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
- Gestell für Tiefkühltruhen
- Das Gestell hat einen Griff für einfachen Transport
- Die robusten Montagehalterungen gewährleisten, dass die Griffe sicher an Ort und Stelle bleiben und somit leicht zu bedienen sind
- Eine Verriegelungsstange hält die Röhrchenboxen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Gestell für Tiefkühltruhen | |
Silber | |
Edelstahl | |
Röhrchenboxen | |
9/Pckg. | |
Kiste | |
5,5 in. | |
5,5 in. | |
29 Zoll |
9 x 1 | |
Röhrchenboxen | |
Nicht steril | |
HS2862DB | |
1 pro St. | |
14,1 cm | |
14,1 cm | |
73 cm |