Learn More
Chicago-Himmelblau 6B, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Löslich in Wasser (1 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pontamine Sky Blue 6BX |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1mg/ml). |
Formelmasse | 992.79 |
Menge | 25 g |