missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chikungunya Virus VLP Mouse anti-Virus, Clone: AG7-2-A7-E10, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18316605 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
0.5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18316605 0.5 mg 0.50 Milligramm
18337881 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18316605 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3148520.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Chikungunya Virus VLP Monoclonal antibody specifically detects Chikungunya Virus VLP in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Chikungunya Virus VLP
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon AG7-2-A7-E10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung PBS pH 7.4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen An equal mix of Chikungunya, Mayaro and O'nyong'nyong VLPs (comprising E1, E2 and capsid proteins), produced in HEK293 cells
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.