Learn More
Chikungunya Virus VLP Mouse anti-Virus, Clone: AG7-2-A7-E10, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18337881 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
0.5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18337881 0.1 mg 0.10 Milligramm
18316605 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18337881 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3148520.1MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Chikungunya Virus VLP Monoclonal antibody specifically detects Chikungunya Virus VLP in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Chikungunya Virus VLP
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon AG7-2-A7-E10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung PBS pH 7.4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen An equal mix of Chikungunya, Mayaro and O'nyong'nyong VLPs (comprising E1, E2 and capsid proteins), produced in HEK293 cells
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG