Learn More
TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Indikatoren für die Kühllagerung
Hilft bei der Identifizierung von Temperaturkontrollproblemen während des Transports und der Lagerung von Waren. Die TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Kaltlageranzeigen bestätigen, dass die Temperatur nicht überschritten wurde.
214.00 € - 221.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 32 mm |
---|---|
Material | PVC |
Produkttyp | Keisförmige, selbstklebende Temperaturanzeige |
Länge (angloamerikanisch) | 1.25 in. |
Breite (metrisch) | 6 mm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11727218
|
TMC Hallcrest™
M01KTHEN05C01X1 |
-5°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11747218
|
TMC Hallcrest™
M01KTHE005C01X1 |
5°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11777218
|
TMC Hallcrest™
M01KTHE017C01X1 |
17°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11787218
|
TMC Hallcrest™
M01KTHE020C01X1 |
20°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Bestätigung, dass die Temperaturen nicht überschritten wurden
- Gut lesbar und leicht zu bedienen
- Selbstklebend
- Verfügbare Temperaturen von -17 bis 20 °C.
- Genau auf +/- 1 °C
- Verkauft in Einheiten von 100
Spezifikation
32 mm | |
Keisförmige, selbstklebende Temperaturanzeige | |
6 mm |
PVC | |
1.25 in. |
Muss unter der Nenntemperatur gelagert werden