Learn More
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör
Artikelnummer. 15176445 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Anschlüsse
Schlauchkit
Schläuche
Zur Verwendung mit (Geräte):
Merlin™ Kühler mit PD1- oder PD2-Pumpe
ThermoFlex™ 3500 bis 5000 mit P3- oder P4-Pumpen
ThermoFlex™ 900 bis 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen
ThermoTemp, Polar, VersaCool
ThermoTemp, polar
Größe:
1/2 Zoll NPT
1/2 auf 3/8 Zoll NPT
1/2 Zoll NPT, 25 ft
3/4 in. NPT
6 mm ID pro Meter
8 mm ID pro Meter
Material:
Edelstahl
Flexibler Kunststoff
Material für hohe Temperaturen
Messing
Perbunan
Polybraid
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
2 Stück
7.60 Meter
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Größe Material unitSize
15176445 Schlauchkit Merlin™ Kühler mit PD1- oder PD2-Pumpe 1/2 Zoll NPT Flexibler Kunststoff 1 Stück
17108165 Schlauchkit ThermoFlex™ 3500 bis 5000 mit P3- oder P4-Pumpen 3/4 in. NPT Polybraid 1 Stück
11957514 Schlauchkit ThermoFlex™ 900 bis 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen 1/2 Zoll NPT Polybraid 1 Stück
17823392 Schlauchkit ThermoFlex™ 900 bis 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen 1/2 Zoll NPT, 25 ft Material für hohe Temperaturen 7.60 Meter
10430463 Schläuche ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm ID pro Meter Edelstahl -
10505872 Schläuche ThermoTemp, polar 6 mm ID pro Meter Edelstahl 1 Stück
10771993 Schläuche ThermoTemp, polar 6 mm ID pro Meter Edelstahl 1 Stück
10719181 Schläuche ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm ID pro Meter Edelstahl 1 Stück
10111031 Schläuche ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm ID pro Meter Edelstahl 1 Stück
10258621 Schläuche ThermoTemp, polar 8 mm ID pro Meter Perbunan 1 Meter
15865038 Anschlüsse ThermoFlex™ 900 bis 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen 1/2 auf 3/8 Zoll NPT Messing 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15176445 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 611000000012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kühler-Schlauchsets und Zubehör umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Eigenschaften:
  • Mit flexiblen Schläuchen, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Merlin™ Kühler mit PD1- oder PD2-Pumpe
Typ Schlauchkit
Enthält Flexible Schläuche mit 1/2 in. ID, 25 ft. Schlauchisolierung und Schlauchklemme
Material Flexibler Kunststoff
Größe 1/2 Zoll NPT