Learn More
Descripción
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Eigenschaften:
- Mit flexiblen Schläuchen, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen
Especificaciones
Especificaciones
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ThermoFlex™ 3500 bis 5000 mit P3- oder P4-Pumpen |
| Typ | Schlauchkit |
| Enthält | 10 m (32,8 Fuß) langer Polygeflechtschlauch mit 5/8 Zoll ID, wird mit 3/4 Zoll-Schlauchtüllen, Isolierung und Klemmen geliefert |
| Material | Polybraid |
| Größe | 3/4 in. NPT |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?