missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Chlamydia trachomatis MOMP Monoclonal Antibody (CL12-712.3), Invitrogen™

Artikelnummer. 17830376
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17830376 100 μg 100 Mikrogramm
11548932 500 μg 1 Milligramm
17880266 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17830376 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA546116

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10666 detects Chlamydia trachomatis MOMP from C. trachomatis serovars A, B, Ba, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L1, L2, and L3 samples. MA1-10666 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10666 immunogen is C. trachomatis elementary bodies.

Chlamydia trachomatis is an intracellular organism. Chlamydia usually infects the cervix and fallopian tubes of women and the urethra of men. Chlamydial infections are believed to be one of the most common of all STDs. It is generally thought that in a population of 15 million, there are up to 300,000 cases of chlamydia each year. Thus, there are many undiagnosed cases of chlamydia in the community. It has been estimated that the true prevalence of chlamydia in the sexually active population may be in the order of 5% to 10%. Chlamydia is one of the leading causes of blindness in underdeveloped countries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Chlamydia trachomatis MOMP
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12-712.3
Konzentration 0.8 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-Alias C. trachomatis MOMP; Chlamydia MOMP
Wirtsspezies Mouse
Immunogen C. trachomatis elementary bodies.
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.