Learn More
Alpha-Chloralose, 98+ %, (max. 20 % Beta-Anomer)
Artikelnummer. 10655962 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10655962 25 g 25 Gramm
10407920 100 g 100 Gramm
10656152 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10655962 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147790250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alpha-Chloralose (CAS-Nr. 15879-93-3) ist eine echte Narkosesubstanz bzw. ein immobilisierendes Mittel mit sedativ-hypnotischen Eigenschaften. | CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309,52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Alpha-Chloralose ist ein Anästhetikum und ein Immobilisierungsmittel.
  • Es wirkt an autonomen Reflexen.
Anwendungen
  • Alpha-Chloralose ist ein Anästhetikum mit sedativ-hypnotischen Eigenschaften.
  • Es wurde im Labor zur Betäubung bestimmter Tiere verwendet.
  • Es kann zur Immobilisierung bestimmter Tiere im Laborumfeld verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15879-93-3
Summenformel C8H11Cl3O6
Molekulargewicht (g/mol) 309.52
MDL-Nummer MFCD00005542
InChI-Schlüssel OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonym a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
IUPAC-Name 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichloromethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethane-1,2-diol
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Chloralose
Schmelzpunkt 176°C to 182°C
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
Farbe Weiß bis gelb
CAS Max. % 100.0
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 97%
Merck Index 15, 2072
Formelmasse 309.52
Reinheit (%) ≥96.0%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Chloralose
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO– Nur für Forschungszwecke