Allgemeine Beschreibung
- Alpha-Chloralose ist ein Anästhetikum und ein Immobilisierungsmittel.
- Es wirkt an autonomen Reflexen.
Anwendungen
- Alpha-Chloralose ist ein Anästhetikum mit sedativ-hypnotischen Eigenschaften.
- Es wurde im Labor zur Betäubung bestimmter Tiere verwendet.
- Es kann zur Immobilisierung bestimmter Tiere im Laborumfeld verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | α-Chloralose |
| Schmelzpunkt | 176°C to 182°C |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS Min. % | 96.0 |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Menge | 500 g |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Physikalische Form | Pulver |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- a-Chloralose
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO– Nur für Forschungszwecke