Learn More
Chloramine-T-Trihydrat, ACS, 98.0-103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11394488
31.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
122197679
N-Chlor-4-methylbenzolsulfonamid;natrium;trihydrat
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
122197679
N-Chlor-4-methylbenzolsulfonamid;natrium;trihydrat
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Reagenz für die selektive Oxidation von Methionin
Reagent for selective oxidation of methionineChloramine-T trihydrate is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals. It combines with iodogen or lactoperoxidase and is commonly used for labeling peptides and proteins with radioiodine isotopes. Hypochlorite released from chloramine-T acts as an effective oxidizing agent for iodide to form iodine monochloride (ICl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloramine-T trihydrate
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 3924168
Flammpunkt 192°C (377°F)
Merck Index 14,2075
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers.
Formelmasse 281.69 (227.67 Anhydrous)
Reinheit (%) 98.0 to 103.0%
Güte ACS
Empfindlichkeit Moisture sensitive