missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloramphenicol 1-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30366762
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366762 1 mg 1 Milligramm
30349097 25 mg -
30356249 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30366762 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3250901MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 23214-93-9
Summenformel C13H14Cl2N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 365.17
Synonym N-[(1R,2R)-2-(Acetyloxy)-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloro-acetamide, 1-Acetoxychloramphenicol, 1-Acetylchloramphenicol, 1-O-Acetylchloramphenicol, Chloramphenicol 1-Acetate, Chloramphenicol 1'-Acetate
IUPAC-Name [(1R,2R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl] acetate
SMILES CC(=O)O[C@H](C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chloramphenicol 1-Acetate
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14Cl2N2O6/c1-7(19)23-11(10(6-18)16-13(20)12(14)15)8-2-4-9(5-3-8)17(21)22/h2-5,10-12,18H,6H2,1H3,(H,16,20)/t10-,11-/m1/s1
Formelmasse 364.0229
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.