Learn More
Chloramphenicol, kristallin, MP Biomedicals
Catalog Number p-3178731
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
56-75-7
C11H12Cl2N2O5
323.126
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Chlorozid, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
5959
CHEBI:17698
2,2-Dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1 (4-Nitrophenyl)Propan-2-yl]Acetamid
C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
56-75-7
C11H12Cl2N2O5
323.126
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Chlorozid, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
5959
CHEBI:17698
2,2-Dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1 (4-Nitrophenyl)Propan-2-yl]Acetamid
C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol
Dichte 1.586 g/ml
Menge 5 g
Formelmasse 323.15
Physikalische Form kristallin
compliance-icons
Product Identifier
  • Chloramphenicol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.