Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol-Natriumsuccinat, 98-102 %
Catalog Number p-7077803
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
982-57-0
C15H15Cl2N2NaO8
445.18
RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
succinic acid chloramphenicol sodium
73940259
Natrium;4-[(2 R,3 R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanat
C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
982-57-0
C15H15Cl2N2NaO8
445.18
RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
succinic acid chloramphenicol sodium
73940259
Natrium;4-[(2 R,3 R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanat
C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol sodium succinate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% on dried substance
Menge 5 g
Formelmasse 445.18
Reinheit (%) 98 to 102%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol sodium succinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.