missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorcyclizinhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorcyclizine Hydrochloride |
| CAS | 14362-31-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Chlorcyclizine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C18 H21 Cl N2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Chlorcyclizine Hydrochloride, Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Chlorcyclizine chloride, Chlorcyclizine hydrochloride, Chlorcyclizine monohydrochloride, Di-Paralene, Histantin, NSC 169496, Perazil, Piperazine, 1-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H |
| Lösungstyp | Single Solution |
| SMILES | Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?