Läs mer
Chlorcyclizinhydrochlorid, LoGiCal
Produktkod. 30459861
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
30459861 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459861 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1653.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Chlorcyclizine Hydrochloride
CAS 14362-31-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorcyclizine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Chlorcyclizine Hydrochloride, Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Chlorcyclizine chloride, Chlorcyclizine hydrochloride, Chlorcyclizine monohydrochloride, Di-Paralene, Histantin, NSC 169496, Perazil, Piperazine, 1-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 1-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]-4-methylpiperazin;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 337.29
Menge 10 mg
Formelmasse 336.116 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.