Learn More
Chlorfenvinfos, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 12969474
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Chlorfenvinfos470-90-61000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Chlorfenvinfos
CAS 470-90-6, 67-64-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C12H14Cl3O4P
InChI-Schlüssel FSAVDKDHPDSCTO-XYOKQWHBSA-N
SMILES CCOP ( = O) (OCC) OC ( = CCl) C1 = C (C = C (C = C1) Cl) Cl
IUPAC-Name [(E)-2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)ethenyl] Diethylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 359.564
PubChem CID 5377791
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Lösungsmittel oder Matrix Aceton
Menge 1 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch