Learn More
Chlorflurenol-methyl (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30361501
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30361501 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30361501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC597080250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorflurenol-methyl ester
CAS 2536-31-4
Summenformel C15 H11 Cl O3
Menge 250 mg
Synonym Fluorene-9-carboxylic acid, 2-chloro-9-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 2-Chloro-9-fluorenol-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid methyl ester, CF 125, CME 74050, CME 74050P, Chlorfluorenol IT 3456, Chlorfluorenolmethyl, Chlorflurecol methyl ester, Chlorflurecol-methyl, Chlorflurenol methyl, Chlorflurenol methyl ester, Chloroflurenol methyl ester, EMD 7301, EMD 7301W, EMD-IT 3456, IT 3456, Maintain, Maintain A, Methyl 2-chloro-9-fluorenol-9-carboxylate, Methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate, Methyl morphactin, Methyl-2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid, Morphactin IT 3456, TH 417-H
InChI-Formel InChI=1S/C15H11ClO3/c1-19-14(17)15(18)12-5-3-2-4-10(12)11-7-6-9(16)8-13(11)15/h2-8,18H,1H3
SMILES COC(=O)C1(O)c2ccccc2c3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name Methyl-2-chlor-9-hydroxyfluoren-9-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 274.7
Formelmasse 274.0397