Learn More
Chlorflurenol-methyl, TRC
Artikelnummer. 30365048
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365048 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30365048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC58527825MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorflurenol-methyl ester
CAS 2536-31-4
Summenformel C15 H11 Cl O3
Menge 25 mg
Synonym Fluorene-9-carboxylic acid, 2-chloro-9-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 2-Chloro-9-fluorenol-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid methyl ester, CF 125, CME 74050, CME 74050P, Chlorfluorenol IT 3456, Chlorfluorenolmethyl, Chlorflurecol methyl ester, Chlorflurecol-methyl, Chlorflurenol methyl, Chlorflurenol methyl ester, Chloroflurenol methyl ester, EMD 7301, EMD 7301W, EMD-IT 3456, IT 3456, Maintain, Maintain A, Methyl 2-chloro-9-fluorenol-9-carboxylate, Methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate, Methyl morphactin, Methyl-2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid, Morphactin IT 3456, TH 417-H
InChI-Formel InChI=1S/C15H11ClO3/c1-19-14(17)15(18)12-5-3-2-4-10(12)11-7-6-9(16)8-13(11)15/h2-8,18H,1H3
SMILES COC(=O)C1(O)c2ccccc2c3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name Methyl-2-chlor-9-hydroxyfluoren-9-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 274.7
Formelmasse 274.0397