Learn More
Chlorhexidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077866
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55-56-1
C22H30Cl2N10
505.45
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
chlorhexidine, chlorhexidinum, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
9552079
CHEBI:3614
(1 E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloranilino)methylidene]aminomethylidene]methylidene]aminoHexyl]-1-[amino-(4-chloranilino)methylidene]guanidin
C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55-56-1
C22H30Cl2N10
505.45
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
chlorhexidine, chlorhexidinum, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
9552079
CHEBI:3614
(1 E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloranilino)methylidene]aminomethylidene]methylidene]aminoHexyl]-1-[amino-(4-chloranilino)methylidene]guanidin
C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorhexidine
Schmelzpunkt 134.0°C to 136.0°C
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Formelmasse 505.45
Reinheit (%) 98%