Learn More
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässr. Lsg., nicht steril, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässrig Die Lösung wird als orales antiseptisches Mittel und antimikrobielles Mittel verwendet. Es ist ein Wirkstoff in keimtötender Mundspülung, Haustiershampoo, chirurgischen Gleitmitteln sowie Wischtüchern und Handseife. Es wird in der Studie verwendet, um die Rolle von ätherischen Ölen zur Verbesserung der Hautantiseptik zu erkennen. Es spielt eine entscheidende Rolle als Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel in pharmazeutischen Produkten. Es wird auch als Zusatzstoff in Kosmetika wie Cremes, Zahnpasta und Deodorants verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässrig Die Lösung wird als orales antiseptisches Mittel und antimikrobielles Mittel verwendet. Es ist ein Wirkstoff in keimtötender Mundspülung, Haustiershampoo, chirurgischen Gleitmitteln sowie Wischtüchern und Handseife. Es wird in der Studie verwendet, um die Rolle von ätherischen Ölen zur Verbesserung der Hautantiseptik zu erkennen. Es spielt eine entscheidende Rolle als Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel in pharmazeutischen Produkten. Es wird auch als Zusatzstoff in Kosmetika wie Cremes, Zahnpasta und Deodorants verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorhexidine digluconate |
Namenshinweis | Non-sterile |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.06 g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 20% w/v wässrige Lösung |
Menge | 25 mL |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 897.76 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 20% w/v wässrige Lösung |
Physikalische Form | Flüssig |