Learn More
WTW™ Chlorid-Testkits
Beschreibung
- Verschiedene Instrumente zur Chloridmessung
- Testkit für Chromatreagenzien
- Für Abwasser, Trinkwasser, Grundwasser, Mineralwasser/nach Verdünnung
- PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral- und Photoflex-Photometer
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Gelb/braun |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Grundwasser, Mineralwasser/nach der Auflösung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Enthält | Zertifikate |
| Parameterspezifikationen | Chromat |
| Bereich | 5 bis 125 mg/l |
| Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 25 °C |
| Testmethode | Diphenylcarbazid |
| Typ | Chromat-Reagenztestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloride Cell Test Method: photometric 5 - 125 mg/l Cl
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: iron(III) nitrate, nitric acid