Learn More
Chlorin E6, TRC
Artikelnummer. 30358024
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30358024 50 mg
30360207 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30358024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38028550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19660-77-6
Summenformel C34H36N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 596.67
Synonym (7S,8S)-3-Carboxy-5-(carboxymethyl)-13-ethenyl-18-ethyl-7,8-dihydro-2,8,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-7-propanoic Acid, 18-Carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2beta,3-dihydro-3beta,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-2-porphinepropionic Acid, (2S-trans)-18-Carboxy-20-(carboxymethyl)-8-ethenyl-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2-propanoic Acid, Chlorine E6, Chlorin A6, Chlorin E6, Chlorine A6, Chlorophyllin, Photochlorine, Photolon, Phytochlorin, Phytochlorin E6, Phytochlorine E6
IUPAC-Name (17S,18S)-18-(2-carboxyethyl)-20-(carboxymethyl)-12-ethenyl-7-ethyl-3,8,13,17-tetramethyl-17,18,22,23-tetrahydroporphyrin-2-carboxylic acid
SMILES CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)O)[C@@H]4C)c(CC(=O)O)c5[nH]c(cc1n2)C(=C5C(=O)O)C)c(C)c3C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorin E6
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H36N4O6/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23/h7,12-14,17,21,35-36H,1,8-11H2,2-6H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)/t17-,21-/m0/s1
Formelmasse 596.2635