Learn More
Lovibond™ Chlor HR (KI) Tabletten
Artikelnummer. 15331775
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tabletten
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15331775 100 Tabletten 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15331775 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 513000BT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Die geeignete Tablette für schnelle Ergebnisse
Die Wasseranalyse könnte nicht einfacher sein. Präzise Dosierung, lange Haltbarkeit und einfache Handhabung machen das Tablettenreagenz zum beliebtesten Indikatorsystem und zur kostengünstigsten Möglichkeit, einen Parameter zu analysieren.
Das Tablettenreagenz in der Aluminium-Blisterpackung hält fast allen klimatischen Bedingungen und äußeren Einflüssen stand. Darüber hinaus besteht für den Anwender kein Sicherheitsrisiko.
Spezifikation
Menge 100 Tabletten
Bereich 5 bis 200 mg/l, Chlor
Typ Chlor HR (KI)-Tablette