Learn More
WTW™ Chlor-Testkits
Artikelnummer. 11783177
Change view
Click to view available options
Typ:
Pulverkissen-Kit
Zelltest-Kit
Bereich:
0,02–2,0 mg/L Cl₂ , Gesamt
0,02–2,0 mg/L Cl₂ , frei
0,03–6,0 Cl₂ , frei/gesamt
0,03–6,0 Cl 2 frei
0,5–5,0 mg/L Cl₂ , frei
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
200 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Bereich unitSize
11783177 Zelltest-Kit 0,03–6,0 Cl₂ , frei/gesamt 150 Stück
10779954 Zelltest-Kit 0,03–6,0 Cl 2 frei 200 Stück
11773177 Zelltest-Kit 0,03–6,0 Cl 2 frei 150 Stück
10489243 Zelltest-Kit 0,03–6,0 Cl₂ , frei/gesamt 200 Stück
11721866 Pulverkissen-Kit 0,02–2,0 mg/L Cl₂ , Gesamt 100 Stück
11701866 Pulverkissen-Kit 0,02–2,0 mg/L Cl₂ , frei 100 Stück
11711866 Pulverkissen-Kit 0,5–5,0 mg/L Cl₂ , frei 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11783177 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 250420
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 38408 G4, EN ISO 7393
Volumen (metrisch) 5 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Desinfektionsmittel, Abwasser, Trinkwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Photolab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™6000, PhotoLab™ Spektralphotometer, Photoflex™ Messgerät
Parameterspezifikationen Freies und Gesamtchlor
Menge 150/Packung
Bereich 0,03–6,0 Cl₂ , frei/gesamt
Testmethode DPD
Typ Zelltest-Kit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorine Cell Test (free and total chlorine) Method: photometric, DPD 0.03 - 6.00 mg/l Cl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, Ethylenedinitrilotetraaceticacid,Tetrasodiumsalt