Learn More
Chloro-2,3,5-Tri-op-chlorbenzoyl-aD-ribofuranosid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-alpha-D-ribofuranoside |
| CAS | 125598-74-5 |
| Summenformel | C26 H18 Cl4 O7 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H18Cl4O7/c27-17-7-1-14(2-8-17)24(31)34-13-20-21(36-25(32)15-3-9-18(28)10-4-15)22(23(30)35-20)37-26(33)16-5-11-19(29)12-6-16/h1-12,20-23H,13H2/t20-,21-,22-,23+/m1/s1 |
| SMILES | Cl[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@H]1OC(=O)c4ccc(Cl)cc4 |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4R,5R)-5-Chlor-3,4-bis[(4-chlorbenzoyl)oxy]oxolan-2-yl]methyl-4-chlorbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 584.23 |
| Formelmasse | 581.9807 |