missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-Beta-D-ribofuranoside, TRC

Artikelnummer. 30364928
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364928 100 mg 100 Milligramm
30355950 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30364928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC421730100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2378379-44-1
Summenformel C26H18Cl4O7
Molekulargewicht (g/mol) 584.23
Synonym β-D-Ribofuranosyl Chloride Tris(4-chlorobenzoate)
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5R)-2-chloro-5-(((4-chlorobenzoyl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diyl bis(4-chlorobenzoate)
SMILES Cl[C@@H]1O[C@H](COC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)[C@@H](OC(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)[C@H]1OC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-beta-D-ribofuranoside
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H18Cl4O7/c27-17-7-1-14(2-8-17)24(31)34-13-20-21(36-25(32)15-3-9-18(28)10-4-15)22(23(30)35-20)37-26(33)16-5-11-19(29)12-6-16/h1-12,20-23H,13H2/t20-,21-,22-,23-/m1/s1
Formelmasse 581.98
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.