Learn More
Chlor(triphenylphosphin)gold(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593400
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
14243-64-2
C18H15AuClP
494.71
MFCD00009588
IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
chloro triphenylphosphine gold i, chloro triphenylphosphine gold, chlorotriphenylphosphine gold i, triphenylphosphinegold i chloride, aucl pph3, pubchem16017, ph3p aucl, chlorogold; triphenylphosphane, chlorogold; triphenylphosphine, chloranylgold; triphenylphosphane
10874691
Cl[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
14243-64-2
C18H15AuClP
494.71
MFCD00009588
IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
chloro triphenylphosphine gold i, chloro triphenylphosphine gold, chlorotriphenylphosphine gold i, triphenylphosphinegold i chloride, aucl pph3, pubchem16017, ph3p aucl, chlorogold; triphenylphosphane, chlorogold; triphenylphosphine, chloranylgold; triphenylphosphane
10874691
Cl[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Au)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Chlorgold;triphenylphosphan
Formelmasse 494.71
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.