Learn More
Chloracetaldehyddiethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044669
30.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
621-62-5
C6H13ClO2
152.62
MFCD00000949
OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
chloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetal, ethane, 2-chloro-1,1-diethoxy, diethoxyethyl chloride, 1,1-diethoxy-2-chloroethane, 2-chloroacetaldehyde diethyl acetal, monochloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetaldehydediethylacetal, acetaldehyde, chloro-, diethyl acetal, 2-chloroacetal
12128
2-chloro-1,1-diethoxyethane
CCOC(CCl)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
621-62-5
C6H13ClO2
152.62
MFCD00000949
OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
chloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetal, ethane, 2-chloro-1,1-diethoxy, diethoxyethyl chloride, 1,1-diethoxy-2-chloroethane, 2-chloroacetaldehyde diethyl acetal, monochloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetaldehydediethylacetal, acetaldehyde, chloro-, diethyl acetal, 2-chloroacetal
12128
2-chloro-1,1-diethoxyethane
CCOC(CCl)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 1.018
Siedepunkt 156°C to 157°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Strukturformel ClCH2CH(OCH2CH3)2
Brechungsindex 1.416
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 969254
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 152.62
Reinheit (%) 98%