Learn More
Chloracetaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027960
16.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-97-2
C4H9ClO2
124.56
MFCD00000948
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
60986
2-chloro-1,1-dimethoxyethane
COC(CCl)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-97-2
C4H9ClO2
124.56
MFCD00000948
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
60986
2-chloro-1,1-dimethoxyethane
COC(CCl)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Schmelzpunkt <-73°C
Siedepunkt 128°C to 130°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Aromatic
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1733700
Formelmasse 124.57
Reinheit (%) 98%