Learn More
Chloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081482
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
79-11-8
C2H3ClO2
94.494
MFCD00002683
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
300
CHEBI:27869
2-Chloressigsäure
C(C(=O)O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
79-11-8
C2H3ClO2
94.494
MFCD00002683
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
300
CHEBI:27869
2-Chloressigsäure
C(C(=O)O)Cl
Chloroacetic acid is used in the production of pharmaceuticals, dyes, detergents, synthetic caffeine, glycine and thioglycolic acid, which acts as a stabilizer in PVC. It acts as a precursor to glyphosate and adrenaline. It also serves as a preservative and bacteriostat. Further, it is used as surface active agents and photosensitive chemicals. It is also used in the O-alkylation of salicylaldehyde and an active component in cosmetics. In addition, it is involved in the preparation of thickening agent carboxymethyl cellulose and carboxymethyl starch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloressigsäure wird bei der Herstellung von Pharmazeutika, Farbstoffen, Tensiden, synthetischem Koffein, Glycin und Thioglycolsäure als Stabilisator in PVC verwendet. Dient als Vorläufer von Glyphosat und Adrenalin. Dient auch als Konservierungsmittel und Bakteriostat. Darüber hinaus als oberflächenaktiver Wirkstoff und lichtempfindliche Chemikalie verwendet. Zudem Verwendung bei der O-Alkylierung von Salicylaldehyd und als aktiver Bestandteil in Kosmetika. An der Herstellung von Verdickungsmittel Carboxymethylcellulose und Carboxymethylstärke beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Diethylether, Benzol, Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroacetic acid
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Dichte 1.404
pH <1.0
Siedepunkt 189°C
Flammpunkt 126°C (258°F)
Geruch Pungent
Strukturformel ClCH2CO2H
Menge 250 g
UN-Nummer UN1751
Beilstein 605438
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,2112
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,acetone,diethyl ether,benzene,chloroform and ethanol.
Formelmasse 94.5
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.