Learn More
Chloressigsäureanhydrid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757203
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
541-88-8
C4H4Cl2O3
170.97
MFCD00000929
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
10946
2-chloroacetyl 2-chloroacetate
ClCC(=O)OC(=O)CCl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
541-88-8
C4H4Cl2O3
170.97
MFCD00000929
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
10946
2-chloroacetyl 2-chloroacetate
ClCC(=O)OC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material chloroacetic anhydride
Schmelzpunkt 51°C to 59°C
Farbe Braun
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (ClCH2CO)2O
Menge 25 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Merck Index 15, 2113
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in ether and chloroform,slightly soluble in benzene,practically insoluble in cold ligroin
Formelmasse 170.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle, Stückchen oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt