Learn More
Chloracetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020762
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
107-14-2
C2H2ClN
75.495
MFCD00001885
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
7856
CHEBI:82416
2-Chloracetonitril
C(C#N)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
107-14-2
C2H2ClN
75.495
MFCD00001885
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
7856
CHEBI:82416
2-Chloracetonitril
C(C#N)Cl
Chloroacetonitrile is used in the electrochemical synthesis of cyanoacetic acid with carbon dioxide. It is involved in phase-transfer-catalyzed Darzen's condensation reaction with cyclohexanone. It is also used as an eluent additive in thermospray liquid chromatography/mass spectrometry. Further, it is used to prepare polysubstituted pyrido[1,2-a]benzimidazole by reacting with other reactant such as malononitrile, aromatic aldehyde and pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloroacetonitril wird bei der elektrochemischen Synthese von Cyanessigsäure mit Kohlendioxid verwendet. Es ist an der phasentransferkatalysierten Darzens-Kondensationsreaktion mit Cyclohexanon beteiligt. Es wird auch als Eluentenadditiv in der Thermospray.Flüssigkeitschromatographie/Massenspektrometrie verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von polysubstituiertem Pyrido[1,2 -a]benzimidazol verwendet, indem es mit anderen Reaktionsmitteln wie Malonitril, aromatischem Aldehyd und Pyridin reagiert.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroacetonitrile
Dichte 1.195
Siedepunkt 124°C to 126°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Brechungsindex 1.423
Menge 100 g
Beilstein 506028
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 75.5
Physikalische Form Flüssig