Learn More
Chloracetylisocyanat, 90 %, techn., ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 314300050
Weitere Details : CAS : 4461-30-7 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013680
  • 70.82 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
28-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
4461-30-7
119.51
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
78209
C(C(=O)N=C=O)Cl
C3H2ClNO2
MFCD00002034
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
2-Chloracetylisocyanat
Spezifikation
Chloroacetyl isocyanate
61°C
Glasflasche
50.0°C to 55.0°C (20.0mmHg)
5g
4461-30-7
C3H2ClNO2
MFCD00002034
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
C(C(=O)N=C=O)Cl
119.51
119.51
90%
1.4030g/mL
Authentic
1.403
Gelb
tech., 90%
90%
ClCH2CONCO
15, 2117
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
2-Chloracetylisocyanat
78209
Flüssig
Eigenschaften
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation